Rack Classic pour conglateurs coffres pour 12 botes cryo, hauteur 40mm, en acier inoxydable, avec tige de verrouillage, dimensions (HxPxl) 508x140x140mm, livr avec des botes en carton blanc standard et des sparateurs de compartiments 10x10 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK
Rack Classic pour conglateurs coffres pour 12 botes cryo, hauteur 40mm, en acier inoxydable, avec tige de verrouillage, dimensions (HxPxl) 508x140x140mm, livr avec des botes en carton blanc standard et des sparateurs de compartiments 10x10 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rack Classic pour congélateurs coffres pour 12 boîtes cryo, hauteur 40mm, en acier inoxydable, avec tige de verrouillage, dimensions (HxPxl) 508x140x140mm, livré avec des boîtes en carton blanc standard et des séparateurs de compartiments 10x10 1 * 1 Pce TENATE21382B10 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou