Rack vertical pour conglateurs coffres et armoires pour 4 botes cryo, hauteur 32mm, en acier inoxydable, dimensions (HxPxl) 140x55 6x36mm, livr avec des botes en carton blanc standard et des sparateurs de compartiments 9x9 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK AS
Rack vertical pour conglateurs coffres et armoires pour 4 botes cryo, hauteur 32mm, en acier inoxydable, dimensions (HxPxl) 140x55 6x36mm, livr avec des botes en carton blanc standard et des sparateurs de compartiments 9x9 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rack vertical pour congélateurs coffres et armoires pour 4 boîtes cryo, hauteur 32mm, en acier inoxydable, dimensions (HxPxl) 140x55 6x36mm, livré avec des boîtes en carton blanc standard et des séparateurs de compartiments 9x9 1 * 1 Pce TENATE21391B 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou