Rack Classic pour conglateurs coffres pour 3 botes cryo, hauteur 75mm, en acier inoxydable, avec tige de verrouillage, dimensions (HxPxl) 241x140x140mm, livr avec des botes en carton blanc standard et des sparateurs de compartiments 10x10 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK AS
Rack Classic pour conglateurs coffres pour 3 botes cryo, hauteur 75mm, en acier inoxydable, avec tige de verrouillage, dimensions (HxPxl) 241x140x140mm, livr avec des botes en carton blanc standard et des sparateurs de compartiments 10x10 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rack Classic pour congélateurs coffres pour 3 boîtes cryo, hauteur 75mm, en acier inoxydable, avec tige de verrouillage, dimensions (HxPxl) 241x140x140mm, livré avec des boîtes en carton blanc standard et des séparateurs de compartiments 10x10 1 * 1 Pce TENATE21457B10 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou