Rack Standard pour conglateurs armoires pour (HxP) 7x3=21 botes cryo, hauteur 40mm, en acier inoxydable, dimensions (HxPxl) 299x42 2x139mm, livr avec des botes en carton blanc standard et des sparateurs de compartiments 9x9 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK
Rack Standard pour conglateurs armoires pour (HxP) 7x3=21 botes cryo, hauteur 40mm, en acier inoxydable, dimensions (HxPxl) 299x42 2x139mm, livr avec des botes en carton blanc standard et des sparateurs de compartiments 9x9 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rack Standard pour congélateurs armoires pour (HxP) 7x3=21 boîtes cryo, hauteur 40mm, en acier inoxydable, dimensions (HxPxl) 299x42 2x139mm, livré avec des boîtes en carton blanc standard et des séparateurs de compartiments 9x9 1 * 1 Pce TENATE23016B 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou