Rack Standard pour conglateurs armoires pour (HxP) 6x4=24 botes cryo, hauteur 40mm, en acier inoxydable, dimensions (HxPxl) 256x56 1x139mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK
Rack Standard pour conglateurs armoires pour (HxP) 6x4=24 botes cryo, hauteur 40mm, en acier inoxydable, dimensions (HxPxl) 256x56 1x139mm 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rack Standard pour congélateurs armoires pour (HxP) 6x4=24 boîtes cryo, hauteur 40mm, en acier inoxydable, dimensions (HxPxl) 256x56 1x139mm 1 * 1 Pce TENATE23026 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou