Rack Compourt pour conglateurs armoires pour (HxP) 4x2=8 botes cryo, hauteur 50mm, en acier inoxydable, tagres coulissantes, dim ensions (HxPxl) 223x287x140mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK AS
Rack Compourt pour conglateurs armoires pour (HxP) 4x2=8 botes cryo, hauteur 50mm, en acier inoxydable, tagres coulissantes, dim ensions (HxPxl) 223x287x140mm 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rack Compourt pour congélateurs armoires pour (HxP) 4x2=8 boîtes cryo, hauteur 50mm, en acier inoxydable, étagères coulissantes, dim ensions (HxPxl) 223x287x140mm 1 * 1 Pce TENATE24218 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou