Rack Compourt pour conglateurs armoires pour (HxP) 6x5=30 botes cryo, hauteur 50mm, en acier inoxydable, tagres coulissantes, di mensions (HxPxl) 334x683x140mm, livr avec des botes en carton blanc standard et des sparateurs de compartiments 10 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK
Rack Compourt pour conglateurs armoires pour (HxP) 6x5=30 botes cryo, hauteur 50mm, en acier inoxydable, tagres coulissantes, di mensions (HxPxl) 334x683x140mm, livr avec des botes en carton blanc standard et des sparateurs de compartiments 10 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rack Compourt pour congélateurs armoires pour (HxP) 6x5=30 boîtes cryo, hauteur 50mm, en acier inoxydable, étagères coulissantes, di mensions (HxPxl) 334x683x140mm, livré avec des boîtes en carton blanc standard et des séparateurs de compartiments 10 1 * 1 Pce TENATE24256B10 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou