Rack Comfort pour conglateurs coffres pour 6 cryoboxes, hauteur 40mm, en acier inoxydable, avec verrou ressort, dimensions (HxPxl ) 256x140x140mm, livr avec des botes en carton blanc standard et des sparateurs de compartiments 9x9 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK
Rack Comfort pour conglateurs coffres pour 6 cryoboxes, hauteur 40mm, en acier inoxydable, avec verrou ressort, dimensions (HxPxl ) 256x140x140mm, livr avec des botes en carton blanc standard et des sparateurs de compartiments 9x9 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rack Comfort pour congélateurs coffres pour 6 cryoboxes, hauteur 40mm, en acier inoxydable, avec verrou à ressort, dimensions (HxPxl ) 256x140x140mm, livré avec des boîtes en carton blanc standard et des séparateurs de compartiments 9x9 1 * 1 Pce TENATE24430B 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou