Rack Comfort pour conglateurs coffres pour 13 cryoboxes, hauteur 40mm, en acier inoxydable, avec verrou ressort, dimensions (HxPx l) 550x140x140mm, livr avec des botes en carton blanc standard et des sparateurs de compartiments 9x9 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK
Rack Comfort pour conglateurs coffres pour 13 cryoboxes, hauteur 40mm, en acier inoxydable, avec verrou ressort, dimensions (HxPx l) 550x140x140mm, livr avec des botes en carton blanc standard et des sparateurs de compartiments 9x9 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rack Comfort pour congélateurs coffres pour 13 cryoboxes, hauteur 40mm, en acier inoxydable, avec verrou à ressort, dimensions (HxPx l) 550x140x140mm, livré avec des boîtes en carton blanc standard et des séparateurs de compartiments 9x9 1 * 1 Pce TENATE24440B 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou