Rack Comfort pour conglateurs coffres pour 16 cryoboxes, hauteur 40mm, en acier inoxydable, avec verrou ressort, dimensions (HxPx l) 676x140x140mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK AS
Rack Comfort pour conglateurs coffres pour 16 cryoboxes, hauteur 40mm, en acier inoxydable, avec verrou ressort, dimensions (HxPx l) 676x140x140mm 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rack Comfort pour congélateurs coffres pour 16 cryoboxes, hauteur 40mm, en acier inoxydable, avec verrou à ressort, dimensions (HxPx l) 676x140x140mm 1 * 1 Pce TENATE24446 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou