Rack Comfort pour conglateurs coffres pour 7 cryoboxes, 85mm high, en acier inoxydable, avec verrou ressort, dimensions (HxPxl) 6 27x140x140mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK
Rack Comfort pour conglateurs coffres pour 7 cryoboxes, 85mm high, en acier inoxydable, avec verrou ressort, dimensions (HxPxl) 6 27x140x140mm 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rack Comfort pour congélateurs coffres pour 7 cryoboxes, 85mm high, en acier inoxydable, avec verrou à ressort, dimensions (HxPxl) 6 27x140x140mm 1 * 1 Pce TENATE24550 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou