Rack Compourt pour conglateurs armoires pour (HxP) 3x3=9 botes cryo, hauteur 130mm, en acier inoxydable, tagres coulissantes, di mensions (HxPxl) 401x424x140mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK AS
Rack Compourt pour conglateurs armoires pour (HxP) 3x3=9 botes cryo, hauteur 130mm, en acier inoxydable, tagres coulissantes, di mensions (HxPxl) 401x424x140mm 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rack Compourt pour congélateurs armoires pour (HxP) 3x3=9 boîtes cryo, hauteur 130mm, en acier inoxydable, étagères coulissantes, di mensions (HxPxl) 401x424x140mm 1 * 1 Pce TENATE25203 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou