Rack Compourt pour conglateurs armoires pour (HxP) 2x5=10 botes cryo, hauteur 130mm, en acier inoxydable, tagres coulissantes, v ersion plus petite, dimensions (HxPxl) 268x670x140mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK
Rack Compourt pour conglateurs armoires pour (HxP) 2x5=10 botes cryo, hauteur 130mm, en acier inoxydable, tagres coulissantes, v ersion plus petite, dimensions (HxPxl) 268x670x140mm 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rack Compourt pour congélateurs armoires pour (HxP) 2x5=10 boîtes cryo, hauteur 130mm, en acier inoxydable, étagères coulissantes, v ersion plus petite, dimensions (HxPxl) 268x670x140mm 1 * 1 Pce TENATE25206-S 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou