Rack Compourt pour conglateurs armoires pour (HxP) 2x5=10 botes cryo, hauteur 130mm, en acier inoxydable, tagres coulissantes, d imensions (HxPxl) 268x683x140mm, livr avec des botes en carton blanc standard et des sparateurs de compartiments 1 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK AS
Rack Compourt pour conglateurs armoires pour (HxP) 2x5=10 botes cryo, hauteur 130mm, en acier inoxydable, tagres coulissantes, d imensions (HxPxl) 268x683x140mm, livr avec des botes en carton blanc standard et des sparateurs de compartiments 1 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rack Compourt pour congélateurs armoires pour (HxP) 2x5=10 boîtes cryo, hauteur 130mm, en acier inoxydable, étagères coulissantes, d imensions (HxPxl) 268x683x140mm, livré avec des boîtes en carton blanc standard et des séparateurs de compartiments 1 1 * 1 Pce TENATE25206B10 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou