Rack Standard MTP pour conglateurs coffres pour 6 plaques format SBS, hauteur 55mm, en acier inoxydable, dimensions (HxPxl) 343x135 x92mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK
Rack Standard MTP pour conglateurs coffres pour 6 plaques format SBS, hauteur 55mm, en acier inoxydable, dimensions (HxPxl) 343x135 x92mm 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rack Standard MTP pour congélateurs coffres pour 6 plaques format SBS, hauteur 55mm, en acier inoxydable, dimensions (HxPxl) 343x135 x92mm 1 * 1 Pce TENATE27262 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou