Rack Standard MTP pour conglateurs armoires pour (HxP) 7x4=28 plaques format SBS, hauteur 35mm, en acier inoxydable, dimensions (Hx Pxl) 260x360x135mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK
Rack Standard MTP pour conglateurs armoires pour (HxP) 7x4=28 plaques format SBS, hauteur 35mm, en acier inoxydable, dimensions (Hx Pxl) 260x360x135mm 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rack Standard MTP pour congélateurs armoires pour (HxP) 7x4=28 plaques format SBS, hauteur 35mm, en acier inoxydable, dimensions (Hx Pxl) 260x360x135mm 1 * 1 Pce TENATE27302 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou