Rack Standard MTP pour conglateurs armoires pour (HxP) 10x3=30 plaques format SBS, hauteur 25 mm, en acier inoxydable, dimensions ( HxPxl) 271x270x135mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK
Rack Standard MTP pour conglateurs armoires pour (HxP) 10x3=30 plaques format SBS, hauteur 25 mm, en acier inoxydable, dimensions ( HxPxl) 271x270x135mm 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rack Standard MTP pour congélateurs armoires pour (HxP) 10x3=30 plaques format SBS, hauteur 25 mm, en acier inoxydable, dimensions ( HxPxl) 271x270x135mm 1 * 1 Pce TENATE27409 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou