Rack pour microplaques pour conglateurs verticaux pour 10x6 = 60 plaques de 29mm de hauteur, en acier inoxydable 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK
Rack pour microplaques pour conglateurs verticaux pour 10x6 = 60 plaques de 29mm de hauteur, en acier inoxydable 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rack pour microplaques pour congélateurs verticaux pour 10x6 = 60 plaques de 29mm de hauteur, en acier inoxydable 1 * 1 Pce TENATE27534-S 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou