Rack Standard MTP pour conglateurs armoires pour (HxP) 4x4=16 plaques format SBS, hauteur 90mm, en acier inoxydable, dimensions (Hx Pxl) 369x360x135mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK
Rack Standard MTP pour conglateurs armoires pour (HxP) 4x4=16 plaques format SBS, hauteur 90mm, en acier inoxydable, dimensions (Hx Pxl) 369x360x135mm 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rack Standard MTP pour congélateurs armoires pour (HxP) 4x4=16 plaques format SBS, hauteur 90mm, en acier inoxydable, dimensions (Hx Pxl) 369x360x135mm 1 * 1 Pce TENATE27664 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou