Rack Standard pour conglateurs armoires pour (HxP) 6x5=30 botes coulissantes lames de microscope TENAK (87x128mm), hauteur 32mm, en acier inoxydable, dimensions (HxPxl) 217x452x135mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK
Rack Standard pour conglateurs armoires pour (HxP) 6x5=30 botes coulissantes lames de microscope TENAK (87x128mm), hauteur 32mm, en acier inoxydable, dimensions (HxPxl) 217x452x135mm 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rack Standard pour congélateurs armoires pour (HxP) 6x5=30 boîtes coulissantes à lames de microscope TENAK (87x128mm), hauteur 32mm, en acier inoxydable, dimensions (HxPxl) 217x452x135mm 1 * 1 Pce TENATE30132 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou