Rack Comfort pour conglateurs armoires pour (HxP) 7x5=35 botes coulissantes lames de microscope (87x128mm), hauteur 32mm, en aci er inoxydable, tagres coulissantes, dimensions (HxPxl) 253x456x135mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK
Rack Comfort pour conglateurs armoires pour (HxP) 7x5=35 botes coulissantes lames de microscope (87x128mm), hauteur 32mm, en aci er inoxydable, tagres coulissantes, dimensions (HxPxl) 253x456x135mm 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rack Comfort pour congélateurs armoires pour (HxP) 7x5=35 boîtes coulissantes à lames de microscope (87x128mm), hauteur 32mm, en aci er inoxydable, étagères coulissantes, dimensions (HxPxl) 253x456x135mm 1 * 1 Pce TENATE30234 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou