Rack Comfort pour conglateurs coffre, pour 13 botes coulissantes lames de microscope TENAK (87x128mm), hauteur 32mm, en acier in oxydable, avec verrou ressort, dimensions (HxPxl) 466x135x92mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK
Rack Comfort pour conglateurs coffre, pour 13 botes coulissantes lames de microscope TENAK (87x128mm), hauteur 32mm, en acier in oxydable, avec verrou ressort, dimensions (HxPxl) 466x135x92mm 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rack Comfort pour congélateurs coffre, pour 13 boîtes coulissantes à lames de microscope TENAK (87x128mm), hauteur 32mm, en acier in oxydable, avec verrou à ressort, dimensions (HxPxl) 466x135x92mm 1 * 1 Pce TENATE30530 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou