Rack Compourt MTP pour conglateurs coffres pour 11 plaques format SBS, hauteur 45mm, en acier inoxydable, dimensions (HxPxl) 516x13 5x92mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK AS
Rack Compourt MTP pour conglateurs coffres pour 11 plaques format SBS, hauteur 45mm, en acier inoxydable, dimensions (HxPxl) 516x13 5x92mm 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rack Compourt MTP pour congélateurs coffres pour 11 plaques format SBS, hauteur 45mm, en acier inoxydable, dimensions (HxPxl) 516x13 5x92mm 1 * 1 Pce TENATE35170 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou