Rack Compourt MTP pour conglateurs coffres pour 11 plaques format SBS, hauteur 35mm, en acier inoxydable, dimensions (HxPxl) 406x13 5x92mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK
Rack Compourt MTP pour conglateurs coffres pour 11 plaques format SBS, hauteur 35mm, en acier inoxydable, dimensions (HxPxl) 406x13 5x92mm 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rack Compourt MTP pour congélateurs coffres pour 11 plaques format SBS, hauteur 35mm, en acier inoxydable, dimensions (HxPxl) 406x13 5x92mm 1 * 1 Pce TENATE35236 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou