Rack Comfort MTP pour conglateurs armoire pour (HxP) 3x6=18 plaques format SBS, hauteur 90mm, en acier inoxydable, dimensions (HxPx l) 277x540x135mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK
Rack Comfort MTP pour conglateurs armoire pour (HxP) 3x6=18 plaques format SBS, hauteur 90mm, en acier inoxydable, dimensions (HxPx l) 277x540x135mm 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rack Comfort MTP pour congélateurs armoire pour (HxP) 3x6=18 plaques format SBS, hauteur 90mm, en acier inoxydable, dimensions (HxPx l) 277x540x135mm 1 * 1 Pce TENATE35674 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou