SURFLO® Winged Infusion Sets
Fournisseur: TERUMO
8SV27ELF
TERU8SV27ELFEA 75.8 EUR InStock
TERU8SV27ELF
SURFLO® Winged Infusion Sets
Cathéters
SURFLO winged infusion sets feature a precisely honed needle with a thin wall design, ensuring easy penetration and continued access with a single insertion.
The soft, flexible interlocking wings readily conform to the body of the patient, while the angle of the wings helps position the needle and reduce the risk of vessel damage during venipuncture.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité