Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Protective Cap

Fournisseur: TESTO
0554.9913
TEST0554.9913EA 66.6 EUR InStock
TEST0554.9913
Protective Cap
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
The protective cap made of PTFE prevents damage to the sensor system caused by humidity or moisture in processes with high humidity. Optimum protection is provided by the protective cap in combination with our condensation protector.

  • Protective cap made of PTFE with condensate drip hole 1,5 mm
  • Pore size 100 µm
  • For applications in dust-free processes
  • For flow velocities up to 10 m/s

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité