Digital mini surface thermometer
Fournisseur: TESTO
0560.1109
TEST0560.1109EA 36 EUR InStock
TEST0560.1109
Digital mini surface thermometer
Thermomètres Thermomètres numériques
The mini surface thermometer is used for the most varied methods of surface temperature measurements (for temperature checks in heating engineering, the sanitation sector, or air conditioning/refrigeration and ventilation technology).
  • Universally applicable for surface measurement
  • Large, easy-to-read display
  • Battery status display and easy battery replacement
  • Stainless steel surface temperature probe
  • Auto power-off (1 hour) with low battery display
  • Selectable °C/°F display
Silicon thermal paste can be used for fast measurement results which provides optimal thermal transference between the measuring tip and object being measured.
Information de livraison: Supplied with batteries.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité