Digital mini penetration thermometer
Fournisseur: TESTO
0560.1110
TEST0560.1110EA 28 EUR InStock
TEST0560.1110
Digital mini penetration thermometer
Thermomètres Thermomètres numériques
This mini penetration thermometer is used for measuring liquid temperatures in the laboratory, or air temperatures in heating and ventilation technology. It can also be used as a food thermometer. Its penetration probe is excellent for measuring the core temperature of food products during food controls.
  • Large, easy to read display
  • Battery status display and easy battery replacement
Information de livraison: Supplied with protective sleeve for probe shaft, easily legible display, batteries and certificate of conformity.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité