testo 526-2 - manomtre diffrentiel trs prcis. Il dispose dun capteur interne avec une tendue de mesure de 0 jusqu +2 000 hPa. La pression diffrentielle est mesure particulirement prcisment : avec une prcision de 0,05 % de la valeur fi 1 * 1 Pce
Fournisseur: TESTO
testo 526-2 - manomtre diffrentiel trs prcis. Il dispose dun capteur interne avec une tendue de mesure de 0 jusqu +2 000 hPa. La pression diffrentielle est mesure particulirement prcisment : avec une prcision de 0,05 % de la valeur fi 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
testo 526-2 - manomètre différentiel très précis. Il dispose d’un capteur interne avec une étendue de mesure de 0 jusqu’à +2 000 hPa. La pression différentielle est mesurée particulièrement précisément : avec une précision de ± 0,05 % de la valeur fi 1 * 1 Pce TEST0560.5281 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou