L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Moisture meter for wood and building materials, non destructive, Testo 616
Fournisseur: TESTO
0560.6160
TEST0560.6160EA 321 EUR InStock
TEST0560.6160
Moisture meter for wood and building materials, non destructive, Testo 616
Hygromètres Thermo-hygromètres numériques
The testo 616 professional moisture meter provides a precise and non-destructive means of measuring the moisture content of wood and building materials and of monitoring the drying process after water damage.
  • Measures the moisture content of wood and building materials quickly and reliably
  • Non-destructive, precise measurements up to a material depth of 5 cm
  • 10 characteristic curves for different types of building material and wood
  • Backlit display, hold function, min/max memory, ergonomic design
  • 9 V block battery for 60 hours of battery life
Collapse All
Désignation Plage de mesure Résolution l×p×h Poids Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Digital wood and material moisture meter, 616 < 50 %*; < 20 %** 0,1 % 70×58×234 mm 260 g 1 TEST0560.6160
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..