Infrared thermometer, testo 835-H1
Fournisseur: TESTO
0560.8353
TEST0560.8353EA 385 EUR InStock
TEST0560.8353
Infrared thermometer, testo 835-H1
Thermomètres Thermomètres numériques
This non contact thermometer measures surface temperature, moisture and dew point. It therefore helps to detect mold in buildings.
  • 4-point-laser shows the exact measuring zone, effectively preventing wrong measurements
  • 50:1 optics provide excellent surface temperature measurements even over greater distances
  • Easy-to-use: Menu guide with icons and joystick operation
  • Saves up to 200 measurements
  • Define individual alarm thresholds, acoustic and optical alarm
  • Min/max values
  • Backlit display
  • Can be connected to other temperature sensors (optionally available)
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité