Digital thermo hygrometers, testo 625
Fournisseur: TESTO
0563.1625
TEST0563.1625EA 244 EUR InStock
TEST0563.1625
Digital thermo hygrometers, testo 625
Hygromètres Thermo-hygromètres numériques
Relative humidity and air temperature are two decisive factors for the assessment of indoor air quality and comfort. So if we want to ensure that people are comfortable indoors or that optimum conditions prevail in storage rooms, the compact testo 625 thermohygrometer is the ideal choice. To obtain precise results as quickly and easily as possible, the testo 625 not only calculates dewpoint and wet bulb temperature automatically. The time and the point averages are also displayed immediately.
  • Simple, fast and precise measurement of air temperature and relative humidity
  • Calculation of
More Product Information
Collapse All
Désignation Plage de mesure Précision Résolution l×p×h Poids Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
testo 625 Digital thermohygrometer with App connection NTC: −20…+60 °C; Humidity capacitive: 0 - 100% RH NTC: ±0,5 °C; Humidity - capacitive: 2,5% RH (5 - 95% RH) 0,1 °C; 0,1% RH 208×60×28 mm 199 g 1 TEST0563.1625
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité