Gas detector for ammonia
Fournisseur: TESTO
0563.3165
TEST0563.3165EA 593 EUR InStock
TEST0563.3165
Gas detector for ammonia
Détecteurs de fuites Détecteurs de fuites de gaz
Constantly checks the level of ammonia for common refrigerants: When leaks are detected, the display changes from green to red.
  • Very long sensor life and permanent sensor check
  • Audible signal additionally informs of leakages detected
  • Earplug socket for secure localization of leakages in loud surroundings
Information de livraison: Set includes a sensor head, case, mains charger unit and earplug.
Collapse All
Désignation Modèle Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Gas detector for leakage of ammonia 316-4 1 TEST0563.3165
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité