L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Air capture hood, Testo 420
Fournisseur: TESTO
0563.4200
TEST0563.4200EA 3600 EUR InStock
TEST0563.4200
Air capture hood, Testo 420
Hottes et coffrets Hottes filtrantes
This Testo 420 air capture hood is for larger ceiling outlets and at the same time enjoy multiple maintenance benefits on HVAC systems. Because the capture hood with the removable measuring instrument is not only exceptionally light, it also guarantees accurate air capture calculations at swirl outlets.
  • Simple bluetooth connection simplifies measurements at high heights
  • Large, adjustable, and removable backlit display
  • Application: pitot tube and pressure measurements for air conditioning and ventilation systems
  • Ideal for larger swirl outlets for measuring
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité