Hand-held stroboscope (xenon), testo 476
Fournisseur: TESTO
0563.4760
TEST0563.4760EA 894 EUR InStock
TEST0563.4760
Hand-held stroboscope (xenon), testo 476
Tachymètres
The testo 476 hand-held xenon stroboscope with high-intensity light allows fast-moving objects to appear in slow motion. In doing so, the hand-held stroboscope measures and checks rotational and vibratory movements.
  • High adjustment accuracy and stability thanks to dynamic setting dial
  • High light intensity thanks to high-performance xenon flashlamp
  • Powerful Li-Ion rechargeable battery pack for at least 2 hours of continuous operation
  • Extremely short flash duration (<9 µs)
This stroboscope enables measurement of very small objects or in inaccessibleMore Product Information
Collapse All
Désignation Modèle Plage de mesure Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Hand-held stroboscope (xenon) testo 476 30 - 12500 rpm 1 TEST0563.4760
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..