LED stroboscope, testo 477
Fournisseur: TESTO
0563.4770
TEST0563.4770EA 958 EUR InStock
TEST0563.4770
LED stroboscope, testo 477
Tachymètres
The hand-held LED stroboscope measures rotations and vibrations and facilitates measurements during operation. The stationary image enables the inspection and quality assessment of high-frequency moving parts.
  • Measurement range: Up to 300000 flashes per minute (fpm)
  • With light intensity of up to 1500 Lux
  • Trigger input and output enable connection to external systems and control by an external sensor
  • Long operating times: battery power for up to 5 h
The testo 477 LED stroboscope can also measure the rotational speed of very small and hard-to-reachMore Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
LED stroboscope, testo 477 1 TEST0563.4770
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité