Digital multimeter, testo 760-3
Fournisseur: TESTO
0590.7603
TEST0590.7603EA 225 EUR InStock
TEST0590.7603
Digital multimeter, testo 760-3
Compteurs électriques Multimètres numériques
The testo 760-3 digital multimeter is the multitasker for all professionals in the electricity sector. It enables users to carry out both simple and demanding electrical measuring tasks more reliably than ever before. The testo 760-3 automatically detects the appropriate measurement parameter via the socket assignment and therefore prevents dangerous incorrect settings.
  • Easy, reliable work thanks to automatic measurement parameter detection
  • Auto power off saves battery life
  • Rugged meter with overmould housing
  • Comfortable, one-handed operation without any
More Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Digital multimeter, testo 760-3 1 TEST0590.7603
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité