Gas detectors for carbon monoxides and dioxides, 315-3
Fournisseur: TESTO
0632.3153
TEST0632.3153EA 966 EUR InStock
TEST0632.3153
Gas detectors for carbon monoxides and dioxides, 315-3
Détecteurs de fuites Détecteurs de fuites de gaz
Escaping CO gases pose a risk of poisoning, the 315-3 constantly checks the level of CO and CO₂ in ambient air.
  • Data transfer to the Testo 330
  • Parallel mono and dioxyde measurement
  • Direct display of both gases
Certifications: BS 6173:2009 and EN standard 50543.
Information de livraison: Supplied with USB mains unit and cable, batteries and instruction manual.
Collapse All
Désignation Modèle Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
CO and CO₂ gas detector 315-3 1 TEST0632.3153
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité