Cleaning Swabs for Fibre Optic Sleeve (1,25 mm)
Fournisseur: Texwipe
25123X
TEXW25123XEA 309 EUR InStock
TEXW25123X
Cleaning Swabs for Fibre Optic Sleeve (1,25 mm)
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
These cleaning swabs are ideal tool for cleaning 1,25 mm fiber optic sleeves, back plane connections, and polishing pucks.
  • Free of fibres, adhesives, and binders that can generate residue
  • Contains no seams or sharp surfaces that can generate particles or cause scratches
  • 1,25 mm thick head
Applications:
- Clean 1,25 mm fibre optic end faces and alignment sleeves
- Removal of slurry from 1,25 mm ferrule polishing fixtures
- Clean 1,25 mm test ports
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité