Cleaning swabs, Pillow-tip™ Coventry™
Fournisseur: Texwipe
52121
TEXW52121EA 0 EUR InStock
TEXW52121
Cleaning swabs, Pillow-tip™ Coventry™
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
These Pillow-tip™ Coventry™ swabs consist of polyester knit fabric which is held in place using a shrink tube. They are low in nonvolatile residue, ionic and particulate contamination, while providing exceptional strength and solvent resistance.
  • Seamless design is lint-free
  • High-strength, adhesive-free swab, durable head construction
  • Excellent solvent compatibility
Engineered for high solvent retention with the cleanliness of ISO Class 4 processed polyester.
Ideal for cleaning high end disk drive components, micro mechanical cleaning, aerospace, pharmaceutical and biotechnical industry.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité