Essuyeurs pour le sol des salles blanches, AlphaWipe®
Fournisseur: Texwipe
TX1025
TEXWTX1025EA 711 EUR InStock
TEXWTX1025
Essuyeurs pour le sol des salles blanches, AlphaWipe®
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Ces housses sont fabriquées 100% en polyester à fils continus avec tricotage en maille double non filée.
  • Très faibles niveaux de particules et de substance extractibles
  • Fibre à fils continus pour empêcher le débourrage
  • Empêche la contamination des salles blanches
  • Résiste à l'abrasion en cas d'utilisation rigoureuse ou sur les surfaces rugueuses
  • Excellente résistance chimique
Lavées et conditionnées en salle blanche, AlphaWipe® est un essuyeur ultra-propre et très absorbant idéal
pour les environnements critiques. Elles sont conçues pour une utilisation avec les mops Doodleduster™ de 3M™ mais peuvent également être utilisées comme housses de surface de travail. Idéales pour le nettoyage des zones sensibles, comme dans les unités de fabrication des circuits intégrés.
Idéaux pour une utilisation dans des salles propres classes 3 - 4.
Couleur : blanc
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité