Lingettes pour salle blanche, présaturées, TechniSat® Gowning Room Wipe™
Fournisseur: Texwipe
TX1048
TEXWTX1048EA 601 EUR InStock
TEXWTX1048
Lingettes pour salle blanche, présaturées, TechniSat® Gowning Room Wipe™
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, présaturées
Cette lingette en cellulose non tissée à 55% et en fibre de polyester à 45% est pré-imprégnée avec 6% d'alcool isopropylique.
  • Ultrafaibles niveaux de particules et de substances extractibles
  • Bords coupés et lavés
  • Fournit à la surface une quantité pré-mesurée d'alcool de haute pureté: optimise l'utilisation d'alcool et réduit le risque d'éclaboussures
  • Conditionnement en salle blanche résistant aux solvants
  • Chaque boîte est fournie avec un système de distribution pratique
Idéale pour nettoyer l'extérieur des équipements de production et de laboratoire dans les salles blanches et pour le nettoyage des surfaces pendant et après la production.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 100, ISO 5, M3.5.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité