Lingettes pour utilisation en salle blanche, AlphaLite® II
Fournisseur: Texwipe
TX1091
TEXWTX1091EA 363 EUR InStock
TEXWTX1091
Lingettes pour utilisation en salle blanche, AlphaLite® II
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Ces lingettes sont principalement conçues pour servir de garniture pour balai plat pour le nettoyage et la décontamination des sols. En polyester non tissé et économique, elles conviennent en particulier au nettoyage et à l'élimination des résidus.
  • Polyester indémaillable pour application de désinfectants et de biocides
  • Grande capacité d'absorption et excellente résistance à l'abrasion
Idéales pour une utilisation en salles propres ISO classe 3 - 8.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité