Autoclave cleanroom labels, TX515A
Fournisseur: Texwipe
TX515A
TEXWTX515AEA 590 EUR InStock
TEXWTX515A
Autoclave cleanroom labels, TX515A
Étiquettes
These autoclavable labels are made of a Teslin® material designed for label printing and can be used with most conventional inks.
  • Matte finish
  • Permanent acrylic adhesive to provide excellent adhesion
  • Prevent the removal of written data during the autoclave process
Ideal for applications requiring label and label data to maintain integrity through autoclave process.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité