Cleanroom wipes, FoamWipe®, TX704
Fournisseur: Texwipe
TX704
TEXWTX704EA 727 EUR InStock
TEXWTX704
Cleanroom wipes, FoamWipe®, TX704
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
These FoamWipe™ wipes are made from open-cell, 100 pore-per-inch polyurethane foam.
  • Silicone free
  • Precision cut for low particle generation
  • Can be used as soft and nonabrasive work surface
They are an excellent replacement for cellulose sponges in critical environments.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité