Cleaning swabs
Fournisseur: Texwipe
TX805 TX803 TX804
TEXWTX805EA 39.8 EUR InStock
TEXWTX805 TEXWTX803 TEXWTX804
Cleaning swabs
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
General-purpose swabs constructed from medical grade PU foam.
  • Thermal bond construction eliminating the risk of adhesive contamination
  • Can pick up powders and dusts
  • Lot coded for traceability and quality control
Convenient use with adhesives, greases and liquids, in production.
Conditionnement: In a reclosable silicone-free bag.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité