CryoPlus™ Rack for Cryogenic Vials
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
4000005
THBR4000005EA 288 EUR InStock
THBR4000005
CryoPlus™ Rack for Cryogenic Vials
Portoirs Portoirs pour cryotubes
CryoPlus™ series racks are ideal for use with CryoPlus™ LN2 storage systems.
  • Rack includes: cardboard boxes and cardboard dividers for 5 ml vials
  • 6 cardboard boxes with 100 cell divider
  • Holds: 6 boxes/rack
Collapse All
Désignation Pour Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Square rack, vapor phase CryoPlus 1, 2, 3, 4 1 THBR4000005
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité