Lindberg/Blue M Moldatherm Box Furnace
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
BF51866COMC-1
THBRBF51866COMC-1EA 0 EUR InStock
THBRBF51866COMC-1
Lindberg/Blue M Moldatherm Box Furnace
Étuves Fours
Lindberg/Blue M Moldatherm box furnaces are versatile selection for a variety of industrial and laboratory applications.
  • PID control prevents temperature overshoot
  • Main power on/off switch on control panel
  • Controlled heatup rate eliminates thermal shock
  • Adjustable high-limit OTP
  • Side-hinge door allows full chamber access
  • Long-life type K thermocouple
Unique insulation and heating element composites minimise outer surface temperatures while maintaining uniform heat distribution. Selectable self-tuning feature sets control parameters for the thermalMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité