868mhz systeme module sans-fil,sonde externe de temperature, longueur 25 cm, gamme -40#c a +120#c, (application typique : incubateur ou bain-marie). contenu de la boite : module, sonde externe, pile lithium 3,6v, support avec velcro, magnet et vis, 1 * 1 Pce
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
868mhz systeme module sans-fil,sonde externe de temperature, longueur 25 cm, gamme -40#c a +120#c, (application typique : incubateur ou bain-marie). contenu de la boite : module, sonde externe, pile lithium 3,6v, support avec velcro, magnet et vis, 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
868mhz systeme module sans-fil,sonde externe de temperature, longueur 25 cm, gamme -40#c a +120#c, (application typique : incubateur ou bain-marie). contenu de la boite : module, sonde externe, pile lithium 3,6v, support avec velcro, magnet et vis, 1 * 1 Pce THBRSV205-201-LSB 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou